Documenti fondamentali
Z115258
PTFE-coated spatulas
Tapered to 1/8in., L 8 1/4 in.
Scegli un formato
2 EA
44,80 €
44,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
44,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
44,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H36700-0000
Lunghezza
8 1/4 in.
Descrizione generale
2 per bag
  • Polished stainless steel tool with non stick Fluo-Kem® PTFE FEP coating
  • Double ended spatula, select blade style combination to match requirements
  • FDA compliant for food contact
Description: 2.7 mm diameter x 190 mm long (0.105" x 7 1/2") tapered to 3 mm ( 1/8").
Note legali
Fluo-kem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Domande
  1. Is this tool stainless steel?
    1 risposta
    1. Yes, as listed on the Product Detail Page, in the DESCRIPTION section, this product is supplied as a polished stainless steel tool with non stick Fluo-Kem® PTFE® FEP coating.