Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 11,40 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41122403
11,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
nickel-stainless steel (plated)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
L
225 mm
flat end L
50 mm
spoon end L × W
38 × 15
General description
Transfer, lift, and handle powders and granular materials with this nickel-plated, stainless steel wire glazed spatula. It has a Hayman-type end awith dimensions L 225 mm x W 225 mm.
Features and Benefits
- Made from nickel-plated, stainless steel wire
- Hayman-type end
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Flat end and spoon end, nickel-stainless steel (plated), L 225 mm | description flat rounded ends, L 12 in. (305 mm) | description flat rounded/tapered ends, L 8 in. (203 mm) | description nickel-stainless steel, L 9 in. |
| L 225 mm | L 12 in. (305 mm) | L 8 in. (203 mm) | L 9 in. |
| material nickel-stainless steel (plated) | material nickel-stainless steel | material nickel-stainless steel | material nickel-stainless steel |
| spoon end L × W 38 × 15 | spoon end L × W - | spoon end L × W - | spoon end L × W - |
| flat end L 50 mm | flat end L - | flat end L - | flat end L - |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?