Documenti fondamentali
Z418420
Sigma-Aldrich
Aldrich® System 45 gas bubbler
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Altezza
135 mm
Descrizione generale
Bubbler is designed to monitor gas flow to reactions. It can be used with argon or nitrogen to provide an inert atmosphere, or gaseous reagents can be added to reactions. Supplied with (2) Viton® O-rings and (2) quick-disconnect fittings.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)