Documenti fondamentali
Z408719
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #7 Ace-Thred, O.D. × L 7 mm × 135 mm, porosity 70-100 μm (B)
Scegli un formato
1 EA
29,20 €
29,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
29,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
29,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 943522
D.E. × lungh.
7 mm × 135 mm
Dimensione pori
70-100 μm porosity (B)
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)