Documenti fondamentali
Z685062
Ace sparger with hose barb
L × O.D. 575 mm × 14 mm, porosity 70-100 μm
Scegli un formato
1 EA
354,00 €
354,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
354,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
354,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 6452-16
Lungh. × D.E.
575 mm × 14 mm
Misura rubinetto
0-5 mm
Dimensione pori
70-100 μm porosity
Categorie correlate
Descrizione generale
Sparger tube with Ace fritted bottoms are available in various porosities. Top has either 0-3 or 0-5 mm stopcock and a 90 degree side arm hose connection. 10 mm O.D. spargers fit inside #11 Ace-Threds, 14 mm O.D. within #15 Ace- Threds.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Slip-On Inlet Filter pore size 10 μm
59277
Slip-On Inlet Filter