Documenti fondamentali
Z408700
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #7 Ace-Thred, O.D. × L 7 mm × 135 mm, porosity 145-174 μm (A)
Scegli un formato
1 EA
29,20 €
29,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
29,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
29,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 943521
D.E. × lungh.
7 mm × 135 mm
Dimensione pori
145-174 μm porosity (A)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)