Documenti fondamentali
Z408778
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #11 Ace-Thred, O.D. × L 10 mm × 300 mm, porosity 25-50 μm (C)
Scegli un formato
1 EA
47,00 €
47,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
47,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
47,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 720216
D.E. × lungh.
10 mm × 300 mm
Dimensione pori
25-50 μm porosity (C)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)