Documenti fondamentali
Z685011
Ace sparger with hose barb
stopcock size 0-3 mm, L × O.D. 400 mm × 10 mm, porosity 145-174 μm
Scegli un formato
1 EA
306,00 €
306,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
306,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
306,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 6452-03
Lungh. × D.E.
400 mm × 10 mm
Misura rubinetto
0-3 mm
Dimensione pori
145-174 μm porosity
Categorie correlate
Descrizione generale
Sparger tube with Ace fritted bottoms are available in various porosities. Top has either 0-3 or 0-5 mm stopcock and a 90 degree side arm hose connection. 10 mm O.D. spargers fit inside #11 Ace-Threds, 14 mm O.D. within #15 Ace- Threds.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)