Documenti fondamentali
Z405558
J. Young high-vacuum PTFE valve, straight through
stopcock size 4 mm, side arm O.D. 7 mm
Scegli un formato
1 EA
68,00 €
68,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
68,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.79
68,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
J. Young
D.E. braccio laterale
7 mm
Misura rubinetto
4 mm
Descrizione generale
The J. Young high-vacuum PTFE valve helps in controlling the atmosphere when using air-sensitive materials.
Features:
  • PTFE piston with unique PTFE-sheathed elastomer O-ring seals
  • Grease-free glass-to-PTFE seals
  • High-vacuum to 10-6 torr
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6