MABC1036
Anti-EphA7 Antibody, clone 2F3.1
clone 2F3.1, from mouse
Sinonimo/i:
Ephrin type-A receptor 7, EHK-3, EK11, EPH homology kinase 3, EPH-like kinase 11, hEK11, Receptor protein-tyrosine kinase HEK11, Tyrosine-protein kinase receptor EHK-3
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F3.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EPHA7(2045)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Cytokines & Cytokine Receptors
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected EphA7 in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1