Documenti fondamentali
Z405698
J. Young general-purpose stopcock
right angle, PTFE, side arm O.D. 8 mm
Scegli un formato
1 EA
50,90 €
50,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
50,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
50,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE
Produttore/marchio commerciale
J. Young
D.E. braccio laterale
8 mm
Descrizione generale
  • Grease-free PTFE stopcock
  • Temp. range: -18 to 60°C
  • 0 to 5 mm flow cross-section
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)