Documenti fondamentali
SYNS580012
Synthware 3-way high vacuum valve
size 0-12 mm
Sinonimo/i:
Synthware S580012
Scegli un formato
1 EA
236,00 €
236,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
236,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
236,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware S580012
Categorie correlate
Descrizione generale
With two 9 mm O.D. sidearms sealed to the barrel at a 90° angle to one another. The non-rotating PTFE plug has three O-rings, the tip O-ring making the primary seal on the precision formed tapered seat.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)