Documenti fondamentali
Z309192
Quickfit® Allihn condenser
L 250 mm, joint: ST/NS 19/26
Sinonimo/i:
CX7/02/SC
Scegli un formato
1 EA
187,00 €
187,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
187,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
187,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS19/26
Produttore/marchio commerciale
Quickfit CX 7/02/SC
Disponibilità
not available in USA and Canada
Lunghezza
250 mm
Area superficiale
130 cm2
Descrizione generale
Bulb sections give greater surface area for more cooling than the corresponding Liebig type condenser. Generally used for reflux. Condensers have plain stem tops.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)