Documenti fondamentali
Z303186
Quickfit® Liebig condenser
L 250 mm, joint: ST/NS 19/26
Sinonimo/i:
C1/12/25/SC
Scegli un formato
1 EA
57,80 €
57,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
57,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
57,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS19/26
Produttore/marchio commerciale
Quickfit C1/12/25/SC
Disponibilità
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Lunghezza
250 mm
Area superficiale
130 cm2
Descrizione generale
Designed to give a turbulent flow in the water jacket for efficient cooling at a comparatively slow rate of water flow. These condensers are adequate and effective in many applications.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)