Documenti fondamentali
Z224979
Sigma-Aldrich
Aldrich® super condenser
Overall H 320 mm, joint: ST/NS 24/40
Scegli un formato
1 EA
994,00 €
994,00 €
Prezzo di listino1.420,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
994,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
994,00 €
Prezzo di listino1.420,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS24/40
D.E.
42 mm
Alt. complessiva
320 mm
Area superficiale
405 cm2
Categorie correlate
Descrizione generale
Extremely efficient condenser design combines a cold-finger, coiled, Liebig, and Vigreux condenser into one unit with a forced spiral path and a very large, water-cooled surface area.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)