Documenti fondamentali
Z304824
Quickfit® drying tube
joint: ST/NS 14/23
Sinonimo/i:
MF23/1
Scegli un formato
1 EA
36,30 €
36,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
36,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
36,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
colorless tube
glass tube
Giunto
joint: ST/NS14/23
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
neck thread PUSH FIT (14/23 cone size)
Produttore/marchio commerciale
Quickfit MF 23/1
Disponibilità
not available in USA and Canada
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Angled. Retain desiccant with plug of glass wool.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)