Documenti fondamentali
Z215309
PTFE centrifugal stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm
Scegli un formato
1 EA
80,00 €
80,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
80,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
80,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cowie 005.465.2
Lunghezza
650 mm
Diametro pala
70 mm
Diam. asta
9.5 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)