Documenti fondamentali
Z648426
Quickfit® bends with vacuum connection
socket joint: ST/NS 14/23, cone joint: ST/NS 14/23
Scegli un formato
Z648426-1EA
68,20 €
68,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Z648426-1EA
68,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
68,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
cone joint: ST/NS14/23
socket joint: ST/NS14/23
Produttore/marchio commerciale
Quickfit RA 3/11/SC
Disponibilità
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Descrizione generale
Socket to cone. With screw-thread adapter for flexible tubing.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)