Z612197
Julabo® recirculating coolers
FC600, AC/DC input 240 V AC, temperature -20-80 °C
Scegli un formato
8.230,00 €
Scegli un formato
About This Item
8.230,00 €
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
240 V (FE500, FC600 and FC600S models)
Caratteristiche
CE compliant
Produttore/marchio commerciale
FC600
Julabo 9600060
Disponibilità
not available in USA and Canada
Campo di misura della temperatura
-20 to -80 °C
Parametri
-20-80 °C temperature
0.5-1.0 °C temp. stability
20 L/min pump flow
Capacità di raffreddamento
210 W (at -10°C)
400 W (at 5°C)
470 W (at 10°C)
600 W (at 20°C)
Capacità
6-8 L
Descrizione generale
- Rapid, powerful and efficient
- Easy to fill
- Space saving design
- Multi-Display (LED) for actual and setpoint values, resolution 0.1°C
- Keypad setting
- High and low temperature warning functions
- Low noise operation
- ACC - Active Cooling Control, cooling compressor activated for whole range
- Proportional cooling control for powerful models
- Removable venting grid for convenient cleaning to maintain performance
- Automatic shut-down in case of disturbance
- FC models have adjustable ratio for inlet/outlet temp and RS232 interface
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)