Documenti fondamentali
Z304085
Quickfit® Vigreux column
L 360 mm, joint: ST/NS 24/29
Sinonimo/i:
FC3/13
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Giunto
joint: ST/NS24/29
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FC 3/13
Disponibilità
not available in USA and Canada
Lunghezza
360 mm
Descrizione generale
Indentations arranged in sets of eight with four being horizontal and four sloping at 45°, promoting redistribution of liquid from walls to center of column for greater efficiency.
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)