Documenti fondamentali
Z413127
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vigreux column
Vacuum-jacketed, effective L 150 mm
Scegli un formato
1 EA
311,00 €
311,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
311,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
311,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint ST/NS14/20
Diam. int. × diam. est.
6 mm × 15 mm
Lungh. effettiva
150 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Jacketed version is pictured.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)