Documenti fondamentali
SYNC102442
Synthware Vigreux distillation column
joint: ST/NS 24/40, L 200 mm
Sinonimo/i:
Synthware C102442, distilling column, fractional column
Scegli un formato
1 EA
70,90 €
70,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
70,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
70,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C102442
Lunghezza
200 mm
Descrizione generale
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)