Vai a
SYNC102443
Synthware Vigreux distillation column
joint: ST/NS 24/40, L 300 mm
Sinonimo/i:
Synthware C102443, distilling column, fractional column
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
98,80 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Synthware C102443
Packaging:
pkg of 1 ea
Joint:
joint: ST/NS24/40
98,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C102443
L
300 mm
General description
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SYNC101075SYNC101100SYNC101420
description
joint: ST/NS 24/40, L 300 mm
description
joint: ST/NS 14/20, L 75 mm
description
joint: ST/NS 14/20, L 100 mm
description
joint: ST/NS 14/20, L 120 mm
manufacturer/tradename
Synthware C102443
manufacturer/tradename
Synthware C101075
manufacturer/tradename
Synthware C101100
manufacturer/tradename
Synthware C101420
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
L
300 mm
L
75 mm
L
100 mm
L
120 mm
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)