Documenti fondamentali
Z292990
Supelco
TLC Glass Plates
L × W 5 cm × 10 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
Sinonimo/i:
Thin-layer Chromatography Glass Plates
Scegli un formato
200 EA
505,00 €
505,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 EA
505,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
505,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 200 ea
Produttore/marchio commerciale
EMD Millipore® 1.05719.0001
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
5 cm × 10 cm
Spessore strato
250 μm
Lungh. × largh. lastra
5 cm × 10 cm
Dimensione particelle
10-12 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Note legali
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)