Documenti fondamentali
Z292966
Supelco
TLC Glass Plates
L × W 10 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator: no
Scegli un formato
50 EA
421,00 €
421,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
421,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
421,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
Confezionamento
pkg of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
EMD Millipore® 1.05626.0001
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
10 cm × 20 cm
Spessore strato
250 μm
Lungh. × largh. lastra
10 cm × 20 cm
Dimensione particelle
10-12 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Note legali
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)