Documenti fondamentali
Z292168
Supelco
Decapper
O.D. 20 mm
Sinonimo/i:
Vial Decapping Tool
Scegli un formato
1 EA
539,00 €
539,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
539,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
539,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
D.E.
20 mm
Applicazioni
For aluminum seal vials
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5