Documenti fondamentali
Z114235
Supelco
Hand-operated aluminum cap crimper
O.D. 13 mm
Scegli un formato
1 EA
418,00 €
418,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
418,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
418,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
D.E.
13 mm
Descrizione generale
  • Used to attach aluminum seals to bottles and vials with a crimp/serum finish
  • Cushioned ergonomic handle reduces hand fatigue
  • Labeled for quick size identification
  • Polished crimping jaws provide consistent sealing
  • 2 year warranty
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Vial Decapper, pliers-type for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea
33283
Vial Decapper, pliers-type
Crimpers Hand crimper, for use with 11mm crimp seals, pkg of 1 ea
Supelco
33195
Crimpers
Decapper O.D. 20 mm
Supelco
Z292168
Decapper
Decapper O.D. 11 mm
Supelco
Z292133
Decapper
Hand Decapper for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea
Supelco
33183
Hand Decapper