Documenti fondamentali
Z273589
Sigma-Aldrich
Apiezon® grease
M
Sinonimo/i:
Apiezon grease
About This Item
Codice UNSPSC:
15121900
NACRES:
NB.35
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
2 × 10-9 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
usage: general purpose, economical
Produttore/marchio commerciale
Apiezon
Parametri
10-30 °C temperature (50-86 °F)
Peso
100 g
Descrizione generale
Apiezon M Grease is a silicone and halogen-free high vacuum grease. It is ideal for use in high vacuum applications.
For low vapor pressure sealing and lubrication in high vacuum applications.
Applicazioni
Apiezon® grease has been used for mounting larval salivary glands on a microscope slide.
Caratteristiche e vantaggi
  • Avoids common contamination of silicone-based greases
  • Excellent lubricant
  • Suitable for use at ambient temperatures
  • Resists radiation
  • Powerful ‘gettering′ action, meaning it absorbs potentially harmful grease and chemical impurities on metal and glass surfaces
  • Easy to clean and remove, as it is soluble in hydrocarbon solvents
Note legali
Apiezon is a registered trademark of M & I Materials Ltd.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
USP
USP
1443952
Olio di paraffina
Olio di paraffina suitable for IR spectroscopy
Supelco
76235
Olio di paraffina