Documenti fondamentali
Z171425
Supelco
Series A-2 gas syringe
capacity 0.5 mL
Scegli un formato
1 EA
144,00 €
144,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
144,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
144,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
bevel tip stainless steel needle
Misura ago
2 in. (bevel tip)
Caratteristiche
needle bevel tip
Produttore/marchio commerciale
VICI 050032
Capacità
0.5 mL
Lungh. ago
2 in.
Descrizione generale
Unique Sample-Lok push-button valve allows sample storage in syringes as small as 25μL and permits pressurization of samples prior to injection, for better resolution. Plunger, when fully depressed, makes flush contact with bottom of syringe barrel, virtually eliminating dead volume. Parts are replaceable.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)