Documenti fondamentali
Z261394
Stainless steel 316 syringe needle, pipetting blunt 90° tip
gauge 14, L 4 in.
Scegli un formato
1 EA
116,00 €
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
116,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122002
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Popper 9870
Lunghezza
4 in.
Gauge
14
Categorie correlate
Descrizione generale
For those applications requiring the use of plastic syringes with pipetting needles, these needles are specifically designed for secure, leakproof mating with plastic Luer tip disposable syringes and metal Luer tip glass syringes. Female Luer hubs and needles are made of 316 SS. Noncontaminating, easy to clean and resistant to corrosion.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)