Documenti fondamentali
917532
Sigma-Aldrich
Stainless steel dispensing tips
27G, 0.50″, 50/box
Sinonimo/i:
3d bioprinting consumables, Blunt needle
Scegli un formato
1 EACH
43,30 €
43,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
43,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
42182011
NACRES:
NB.51
43,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Descrizione
Stainless steel dispensing tips, 27 gauge, 0.50″, clear, 50/box
Applicazioni
Stainless steel dispensing tips are 27 gauge blunt needles.The tips are free of flash, burrs, and contaminants.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)