Documenti fondamentali
CAD9880
Dissolution cannulae
gauge 14, 316 stainless steel hub, L 4 3/8 in.
Scegli un formato
1 EA
921,63 €
921,63 €
Prezzo di listino991,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
921,63 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122002
NACRES:
NB.03
921,63 €
Prezzo di listino991,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
316 stainless steel hub
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cadence Science 9880
Lunghezza
4 3/8 in.
Gauge
14
Descrizione generale
Ideal for drug dissolution testing. Drug dissolution testing is routinely used in the pharmaceutical industry to provide critical release information for quality control purposes, in new drug development, and to predict in vivo drug release profiles. These cannula feature 316 stainless steel hub and tubing for maximum resistance to chemical reaction.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)