Documenti fondamentali
21741
Hamilton® needles for LT and TLL syringes
Metal hub (N), needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
Scegli un formato
6 EA
53,40 €
53,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
53,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
53,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Misura ago
22 ga (blunt tip)
Caratteristiche
needle type Metal hub for TLL syringes, LT or TLL connectors
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 91022
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Compatibilità
for use with Hamilton LT and TLL
Descrizione generale
Hamilton needles are manufactured from 304 stainless steel. The standard needle length is 51 mm (2 in.). Blunt needle point is suitable for use with HPLC injection valves and for sample pipetting.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)