Documenti fondamentali
Z116947
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 12, L 2 in.
Sinonimo/i:
304 Stainless Steel Needle, Steel Syringe Needle
Scegli un formato
1 EA
83,90 €
83,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
83,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122002
NACRES:
NB.03
83,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cadence Science
Lunghezza
2 in.
Gauge
12
Descrizione generale
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)