Documenti fondamentali
Z243906
Supelco
Aldrich® TLC developing tank - cylindrical
glass tank, O.D. × H 6.5 cm × 10.5 cm
Sinonimo/i:
TM=["Aldrich"] Cylindrical Tank
Scegli un formato
1 EA
113,00 €
6 X 1 EA
458,00 €
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
113,00 €
6 X 1 EA
458,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
D.E. × alt.
6.5 cm × 10.5 cm
Descrizione generale
Can be used as a staining chamber. Made of glass with lid. Compact size offers good plate visibility and minimal solvent use.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Domande
  1. do you sell the seperate lids of this tank? We have 2 broken lids, so if possible would like to buy 2 lids for the 2243906-1EA
    1 risposta
    1. Yes, replacement lids are available for this product. Please see the link below to the replacement lids for this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z407259