Documenti fondamentali
Z146226
Supelco
Rectangular TLC developing tanks, complete
L × H × W 12.1 cm × 10.8 cm × 8.3 cm
Sinonimo/i:
TLC Developing Chambers
Scegli un formato
1 EA
183,00 €
183,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
183,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
183,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × alt. × largh.
12.1 cm × 10.8 cm × 8.3 cm
Descrizione generale
TLC developing tanks are used to run TLC plates for separation. It is important to maintain saturated conditions during the analysis which can be achieved by using small tanks, filter paper liners and sufficient solvents. The tank can be equilibrated for 30 mins prior to running the plate to yield good results.[1]
Applicazioni
Aldrich® rectangular TLC developing tanks may be used to develop TLC plates.
Nota a piè di pagina
TLC Developing Tanks come complete with the developing tank and lid
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
An overview on thin layer chromatography
Bele, Archana A., and Anubha Khale.
International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 2, 256-267 (2011)
Domande
  1. Do you have a technical drawing for 'Rectangular TLC developing tanks' that you can share?
    1 risposta
    1. A technical drawing for this TLC developing tank is not available. The information that is available is the length x height x width. Respectively, these details are as follows: 12.1 cm × 10.8 cm × 8.3 cm.