Documenti fondamentali
SYNT216105
Synthware TLC cylindrical developing tank
joint: ST/NS 60/12, O.D. × H 65 mm × 105 mm
Sinonimo/i:
Synthware T216105
Scegli un formato
1 EA
136,00 €
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
136,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS60/12
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware T216105
D.E. × alt.
65 mm × 105 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Made of glass with lid. Compact size offers good plate visibility and minimal solvent use.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)