Documenti fondamentali
Z231800
Duran® beakers
capacity 25 mL, low form
Sinonimo/i:
211061406
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Il prodotto Z231800 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass 3.3
Caratteristiche
graduations
Produttore/marchio commerciale
DURAN®
Schott
Alt. × diam. est.
50 mm × 34 mm
Capacità
25 mL
Descrizione generale
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)