Documenti fondamentali
BR145535
BRAND® funnel short stem, glass
short stem, borosilicate glass, diam. 80 mm
Sinonimo/i:
Funnels
Scegli un formato
1 EA
8,40 €
8,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
8,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
8,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
for rapid filtration
Produttore/marchio commerciale
BRAND 145535
Diametro
80 mm
Diam. stelo × lung.
9 mm × 80 mm
Descrizione generale
The BRAND® Funnel with Short Stem is designed for efficient and rapid filtration in laboratory applications. Made from high-quality Boro 3.3 glass, this funnel combines durability with excellent performance. The short stem facilitates quick liquid transfer and minimizes the risk of clogging during filtration processes. The funnel is angled at 60°, optimizing flow rates. The upper rim is either ground or fire-polished, ensuring a smooth finish that enhances safety and ease of use.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)