Documenti fondamentali
BR91214
BRAND® glass beaker with spout, low form
volume 25 mL, with graduation
Sinonimo/i:
Beakers, Glass
Scegli un formato
10 EA
90,50 €
90,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
90,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
90,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass 3.3
Caratteristiche
with graduation
Produttore/marchio commerciale
BRAND 91214
Volume
25 mL
Descrizione generale
The BRAND® Glass Beaker with Spout is expertly crafted from Boro 3.3 glass, making it a reliable choice for laboratory applications. Designed in accordance with DIN EN ISO 3819 standards, this low-form beaker features clear graduation markings for precise measurement of liquids. The integrated spout allows for easy pouring, minimizing spills and enhancing accuracy during liquid transfer.
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)