Documenti fondamentali
SYNA402440
Synthware adapter with mineral oil bubbler
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
Sinonimo/i:
Synthware A402440, Adapter, bubbler adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
A402440
Dimens. tubo
10 mm
Descrizione generale
Synthware adapter with mineral oil bubbler joint 24/40 and 10mm O.D. hose connection. It allows in-line connection and purging of apparatus.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)