Documenti fondamentali
Z136360
Giant-size molecular model components
single bonds, black, 8cm/Å
Scegli un formato
6 EA
15,90 €
15,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
15,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
60104506
NACRES:
NB.17
15,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Lunghezza
9 cm
Colore
black
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)