Documenti fondamentali
W397025
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-3-oxo-(2H)-fur-4-yl butyrate
greener alternative
natural, ≥93%
Sinonimo/i:
Furanone butyrate, Strawberry furanone butyrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.22
Numero FEMA:
3970
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
13.176
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥93%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
caramel; brown; sweet
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H14O4/c1-4-5-8(11)14-10-7(3)13-6(2)9(10)12/h6H,4-5H2,1-3H3
JOLGAERKCZYHLF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product is a Biobased product aligning with the principles of "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks" in Green Chemistry.
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)