As mentioned in the PROPERTIES section, there are 6 in one pack.
Z130915
Nalgene® Griffin beakers
capacity 250 mL, transparent polymethylpentene
Sinonimo/i:
PMP beaker, nalgene PMP beaker
Scegli un formato
38,90 €
Scegli un formato
About This Item
38,90 €
Prodotti consigliati
Materiali
transparent polymethylpentene
Caratteristiche
graduations
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 1203-0250
Capacità
250 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
how many beaker in one pack, please?
1 risposta-