The inner diameter of product Z114979 is 1.4mm and the length is 125mm.
Z114979
Capillary tube
tube capacity 10-50 μL
Sinonimo/i:
851323
Scegli un formato
164,00 €
Scegli un formato
About This Item
164,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
glass
green
Confezionamento
pack of 200 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 851323
Capacità
10-50 μL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
What are the physical dimensions of product Z114979?
1 risposta-
Utile?
-
-
Does product Z114979 feature multiple graduations?
1 risposta-
There is a single line on the capillary tube that is used for alignment when inserting into the chuck of the 846 pipettor. The volumes are set on the pipettor.