Documenti fondamentali
Z105082
Sigma-Aldrich
Spinbar® assortment
octagonal PTFE-coated, pack of 12 ea
Scegli un formato
12 EA
116,00 €
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
116,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
octagonal PTFE-coated
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37182-0000
Descrizione generale
2 of each size. 1/2 × 5/16 in., 11/2 × 3/8 in., 5/8 × 5/16 in., 2 × 3/8 in., 1 × 3/8 in., 21/2 × 3/8 in.
Note legali
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)