Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 pkg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 104,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 2-000-020
Material:
glass
Packaging:
pack of 250 ea
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
glass
packaging
pack of 250 ea
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-020
measuring range
accuracy: ±0.5%
capacity
20 μL
color
color-coded black
General description
- Drummond Calibrated Micropipettes provide accuracy and convenience for a wide variety of liquid transfer applications.
- Made of high quality glass.
- Fire polished micropipettes are imprinted with volume and a color-code bar for easy identification.
- Calibrated "To Deliver."
High quality Drummond micropipettes are fire polished, imprinted with volume and a color-code bar for easy identification. Calibrated "To Deliver."
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 20 μL | description capacity 1-5 μL | description capacity 50 μL | description capacity 10 μL |
| manufacturer/tradename Drummond Scientific 2-000-020 | manufacturer/tradename Drummond Scientific 2-000-001 | manufacturer/tradename Drummond Scientific 2-000-050 | manufacturer/tradename Drummond Scientific 2-000-010 |
| material glass | material glass | material glass | material glass |
| packaging pack of 250 ea | packaging pack of 1, pack of 250 ea | packaging pack of 250 ea | packaging pack of 250 ea |
| color color-coded black | color color-coded white | color color-coded green | color color-coded orange |
| measuring range accuracy: ±0.5% | measuring range accuracy: ±0.5% | measuring range accuracy: ±0.5% | measuring range accuracy: ±0.5% |
| capacity 20 μL | capacity 1-5 μL | capacity 50 μL | capacity 10 μL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcapillary tube, calibrated
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?