Documenti fondamentali
P1049
Sigma-Aldrich
Microcapillary tube, calibrated
capacity 50 μL
Scegli un formato
1 PKG
99,80 €
99,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
99,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
99,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass
Confezionamento
pack of 250 ea
Produttore/marchio commerciale
Drummond Scientific 2-000-050
Campo di misura
accuracy: ±0.5%
Capacità
50 μL
Colore
color-coded green
Descrizione generale
  • Drummond Calibrated Micropipettes provide accuracy and convenience for a wide variety of liquid transfer applications.
  • Made of high quality glass.
  • Fire polished micropipettes are imprinted with volume and a color-code bar for easy identification.
  • Calibrated "To Deliver."
High quality Drummond micropipettes are fire polished, imprinted with volume and a color-code bar for easy identification. Calibrated "To Deliver."
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Hello, would it be possible to know the diameter of these capillaries please?
    1 risposta
    1. This product has an outer diameter of 1.372 mm or 0.0540 in. and an inner diameter of 0.9357 mm or 0.03684 in.