Z113255
Sigma-Aldrich® standard Ag/AgCl double junction pH combination electrode, glass body
Standard pin, electrode L 55 mm , with bulb guard
Scegli un formato
253,00 €
Scegli un formato
About This Item
253,00 €
Prodotti consigliati
Lungh. elettrodo
55 mm , with bulb guard
D.E. stelo
8 mm
Descrizione generale
Temperature Range:
- -5 to 100°C Continuous Use
- -5 to 130°C Intermittent Use
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)