Documenti fondamentali
Z266264
Sigma-Aldrich
Polymer-body combination pH electrodes
BNC fitting
Scegli un formato
1 EA
169,00 €
169,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
169,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115603
NACRES:
NB.79
169,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Lungh. stelo × diam.
110 mm × 12 mm
Descrizione generale
General-purpose, gel-filled
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
The combination of a pH indicating and reference half-cell in an impact-resistant epoxy body. Designed for applications where breakage is a problem.
  • Environmental - field sampling
  • Industrial - process control
  • Educational - core courses
Rugged bulb, fast response in optimal range of 0 to 12 pH. Suggested temp. range: 0 to 80 °C. For Tris, sulfides, and heavy metals, choose a double junction reference electrode. Supplied with 36 in. lead.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)